Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1 avec certificat
Code produit 15555079 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15555079 50 g 1 unité
15585079 500 g 1 unité
15535079 10 g 1 unité
15575079 200 g 1 unité
15595079 1 kg 1 unité
15545079 20 g 1 unité
15555189 10 kg 1 unité
15565079 100 g 1 unité
15525079 5 g 1 unité
15515089 5 kg 1 unité
15515079 2 g 1 unité
15505089 2 kg 1 unité
15505079 1 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15555079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.80€
    81.10€ / 1 pièces
    Économisez 53.70€
    39% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Specifications
Classification F1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 50 g
Poids 50 g
Forme Cylindrique