Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2
Code produit 15525169 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15525169 200 g 1 unité
15565149 10 g 1 unité
15565169 500 g 1 unité
15565189 10 kg 1 unité
15585139 2 g 1 unité
15585159 100 g 1 unité
15585179 5 kg 1 unité
15545139 1 g 1 unité
15545159 50 g 1 unité
15545179 2 kg 1 unité
15525149 5 g 1 unité
15505179 1 kg 1 unité
15505159 20 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15525169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.11€
    58.65€ / 1 unités
    Économisez 38.46€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliqu
  • poids d'étalonnage en acier inoxydable de classe F2
  • Poids destinés à être utilisés pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M 1 et éventuellement de classe M 2
  • Conformément à la norme OIML R111
Spécification
Classification F2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 200 g
Poids 200 g
Forme Cylindrique