Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1
Code produit 15565139 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
15565139 1 g 1 unité
15565159 50 g 1 unité
15565179 2 kg 1 unité
15585149 10 g 1 unité
15585169 500 g 1 unité
15585189 10 kg 1 unité
15545149 5 g 1 unité
15545169 200 g 1 unité
15525179 1 kg 1 unité
15525159 20 g 1 unité
15505189 5 kg 1 unité
15505169 100 g 1 unité
15505149 2 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15565139
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification M1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 1 g
Poids 1 g
Forme Cylindrique