Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage foliaires en acier inox individuels, classe E2 avec certificat
Code produit 15565099 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
1 unité
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
15565099 50 mg 1 unité
15535099 5 mg 1 unité
15575099 100 mg 1 unité
15545099 10 mg 1 unité
15585099 200 mg 1 unité
15595099 500 mg 1 unité
15555099 20 mg 1 unité
15525099 2 mg 1 unité
15515099 1 mg 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15565099
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 50 mg
Poids 50 mg