Learn More
Fisherbrand™ Poids individuel d’étalonnage en fil d’acier inoxydable classe E2 avec certificat
Code produit 15585099 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Conditionnement:
1 unité
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15585099 200 mg 1 unité
15535099 5 mg 1 unité
15575099 100 mg 1 unité
15565099 50 mg 1 unité
15545099 10 mg 1 unité
15595099 500 mg 1 unité
15555099 20 mg 1 unité
15525099 2 mg 1 unité
15515099 1 mg 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15585099
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Calibrez les poids des classes de précision inférieure. Fisherbrand™ Les poids individuels d’étalonnage en acier inoxydable de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage de poids de classe F1 et à l’utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale classe I.
  • Poids d’étalonnage de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 200 mg
Poids 200 mg