Learn More
Slice™ Lames industrielles
Code produit 16463629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16463629 4 pièces
16473629 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16463629 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.83€
    57.83€ / 4 pièces
    Économisez 6.00€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lame très longue Finger-Friendly™ : plus sûre à toucher que les lames traditionnelles
  • Plus sûre que les lames traditionnelles
  • Finger-friendly™ coupe les bords efficacement
  • Dure jusqu’à 11,2 fois plus longtemps que les lames en métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Exempt d’huile et de lubrifiant
  • La pointe pointue pénètre facilement les matériaux de coupe
  • 100 % recyclable
  • La lame est sûre jusqu'à 1600 °C
  • Poignées compatibles : 10559, 10560, 10599
  • 4 lames réversibles par paquet
Spécification
Matériau de la lame Oxyde de zirconium
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 120 mm
Comprend 4 lames réversibles par boîte
Couleur Blanc
Quantité 4 boîtes
Largeur (impériale) 0,69 in
Largeur (métrique) 17,5 mm
Modèle de lame Pointe arrondie