Learn More
Tork Tork Papier d'Essuyage Industriel ultra-résistant bleu W1/2, protège les mains, 2 x 350 feuilles, 130081
Tous les produits Tork Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
2 rouleaux
Description
- Protégez les mains des débris métalliques et de la chaleur grâce à ce papier d'essuyage professionnel épais
- Résistant même mouillé, ce papier d'essuyage industriel éponge les éclaboussures et permet des utilisations répétées
- Nettoyez avec succès huile, graisse, lubrifiants et saleté, grâce à la texture résistante et ultra-absorbante de ce papier d'essuyage
- L'emballage plastique Tork Easy Handling™ facilite la manipulation et l'élimination de l'emballage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wiping Paper |
| Longueur (impériale) | 130.14 yd. |
| Longueur (métrique) | 119 m |
| Largeur (impériale) | 9.25 in. |
| Largeur (métrique) | 23.5 cm |
| Matériau | Paper |
| Certifications/Conformité | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Couleur | Bleu |
| Épaisseur | 3-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |