Learn More
Tork Papier d'essuyage industriel ultra-résistant W1
Code produit 30243713 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243713 Bleu 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243713 Fournisseur Tork Code fournisseur 130080
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le multi-usage extra-résistant à 3 plis Tork Le papier essuie-tout industriel ultra-résistant possède une capacité d'absorption supérieure et protège les mains de la chaleur et de la saleté.
  • Éliminez l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté grâce à l'absorption supérieure de notre produit multi-usages. Tork Papier d'essuyage industriel ultra-résistant.
  • Même mouillé, ce papier industriel reste extrêmement résistant et convient à une utilisation répétée.
  • Protégez vos mains des copeaux de métal et de la chaleur grâce à sa construction robuste à 3 plis.
  • Le transport et l'élimination des emballages sont simples avec Tork Manipulation facile™ Emballage plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ess Web
Longueur (impériale) 278.87 yd.
Longueur (métrique) 255 m
Largeur (impériale) 14,53 in
Largeur (métrique) 36.9 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada
Couleur Bleu
Épaisseur 3-ply
Certifications / conformité (Europe) APPCC, FSC Cadena de custodia, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, Etiqueta ecológica de la UE, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada