Learn More
Mettler Toledo™ Cartouches de rubans encreurs
Description
De nombreuses balances et de nombreux instruments de mesure Mettler Toledo™ peuvent être fixés directement à de petites imprimantes matricielles pour la documentation instantanée des résultats en occupant un minimum d’espace sur la paillasse. Ces imprimantes utilisent du papier rouleau et de petites cartouches d’encre.
Jeu de 10 cartouches d’encre de remplacement pour les imprimantes matricielles suivantes :
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Mettler Toledo Imprimante LCP-43, Imprimante RS-P42, Sprinter, Imprimante LCP-45, Imprimante SQC-14 |
| Print Technology | Matrice de points |
| Format | Cartouche, Ruban |
| À utiliser avec (application) | Documentation instantanée des résultats à l'aide de compteurs, de balances et d'appareils de mesure Mettler Toledo&trade. |
| Quantité | 10 cartouches |