Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Expert
Code produit 10447144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC / RCA, RCA
DIN 19262, Fiche banane 4 mm
Multibroche
S7
Comprend:
Pt1000 Temperature Probe
Sonde de température
Sonde de température (NTC30)
Sonde de température ISM
Électrode seule
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1,2m
1,8m
1.2 m
10 m
2 m
Pas de câble
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Comprend Longueur (métrique) du câble unitSize
10447144 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonde de température 2 m 1 pièce
10454353 Multibroche Sonde de température (NTC30) Pas de câble 1 pièce
10009552 S7 Électrode seule Pas de câble 1 pièce
10610904 DIN 19262, Fiche banane 4 mm Pt1000 Temperature Probe 1,2m 1 pièce
10040073 BNC / RCA, RCA Sonde de température ISM 2 m 1 pièce
10454543 Multibroche Pt1000 Temperature Probe Pas de câble 1 pièce
10660324 BNC / RCA, RCA Sonde de température 1.2 m 1 pièce
10431435 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonde de température ISM 1,8m 1 pièce
10594925 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonde de température ISM 10 m 1 pièce
11394203 BNC / RCA, RCA Sonde de température ISM 1,2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10447144 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51340288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.82€
    419.01€ / 1 pièces
    Économisez 30.81€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une électrode de pH combinée avec un arbre en plastique PEEK pour une durabilité chimique et mécanique et un câble fixe. Conçu pour tout un éventail d’applications.
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
  • À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact et des compteurs portables ainsi que d'autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Caractéristiques PEEK Arbre en plastique conçu pour les environnements difficiles et ne nécessitant aucun entretien
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
  • Laboratoire
  • Boissons
  • Eaux usées
  • MES
  • Environnement
  • Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires& Soins
  • Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs BNC/RCA IP67, RCA IP67
Jonction céramique
Matériau PEEK
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée
Type de solution de remplissage Polymère Xerolyt
À utiliser avec (application) Émulsions, suspensions, eau d’effluent et solutions contenant des protéines et des sulfures
À utiliser avec (équipement) Câble fixe au capteur
Comprend Sonde de température
Référence interne ARGENTHAL
Membrane Verre en U
Modèle InLab Expert Go
Sonde NTC 30 kilohms
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage FRISCOLYT-B
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 60°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (impériale) du câble 78,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 2 m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm