Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Multibroches-BNC / RCA (Cinch) |
| À utiliser avec (équipement) | Capteurs Mettler Toledo InLab |
| À utiliser avec (application) | Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure |
| Longueur (impériale) du câble | 4 ft |
| Longueur (métrique) du câble | 1,2 m |