Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Maxi
Code produit 10315311 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimension du tube:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube unitSize
10315311 15 x 15 ml 1 pièce
12327167 8 x 20 ml -
12347167 8 x 1,5 ml -
12357167 15 x 5 ml 1 pièce
12367167 8 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10315311
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
  • Conçu pour accueillir jusqu’à trois inserts midi, ainsi que des inserts supplémentaires pour les types de tubes plus hauts. Disponible pour la protection contre les rayonnements bêta ou gamma
  • Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons de scintillation, tubes universels, cryotubes et tubes Falcon.
  • Notre gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour boîtes Maxi
Hauteur (métrique) 40mm
Type de produit Insert
Dimension du tube 15 x 15 ml
Largeur (métrique) 160mm