Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Midi
Code produit 12387167 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimension du tube:
16 x 1,5/ 16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube unitSize
12387167 16 x 1,5/ 16 x 0,5 ml 1 pièce
12397157 32 x 1,5 ml 1 pièce
12317167 32 x 2 ml 1 pièce
12377157 40 x 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12387167
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
  • Tube de microcentrifugation bêta pour FB58447/FB58448
  • 16 tubes de 1,5 mL et 16 tubes de 0,5 mL, dimensions : 160 x 80 x 40 mm
  • Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Midi
  • Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons de scintillation, tubes universels, cryotubes et tubes Falcon.
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour boîtes Maxi
Hauteur (métrique) 40mm
Type de produit Insert
Dimension du tube 16 x 1,5/ 16 x 0,5 ml
Largeur (métrique) 160mm