Learn More
Buerkle™ Plateau pour instruments
Code produit 10564954 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Largeur (métrique):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensions (L x l x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10564954 190 mm 150 mm 190 x 150 x 17 mm 1 pièce
10700593 240 mm 180 mm 240 x 180 x 17 mm 1 pièce
11941661 268 mm 208 mm 268 x 208 x 17 mm 1 pièce
10224591 355 mm 240 mm 355 x 240 x 17 mm 1 pièce
10030521 428 mm 288 mm 428 x 288 x 17 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10564954 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42303019
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet le rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision. Les plateaux pour instruments Buerkle™ sont en résine mélamine robuste et autoclavables à 121°C pendant 20 minutes.
Plateaux à usage multiple - là où il est nécessaire de nettoyer les instruments, l’équipement, les marchandises et les pièces de précision.
  • Mélamine, blanche
  • Autoclavables jusqu’à 121°C max. et 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 190 x 150 x 17 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 17 mm
Longueur (métrique) 190 mm
Matériau Mélamine
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 150 mm
À utiliser avec Pour un rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision
Longueur (impériale) 7,48 in
Hauteur (impériale) 0,66 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 5,9 in