Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments
Code produit 10640072 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
700 ml
500 ml
1000 mL
1 800 ml
2300 mL
5500 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10640072 500 ml 1 pièce
10582092 700 ml 1 pièce
10753317 1000 mL 1 pièce
10431103 1 800 ml 1 pièce
10780103 2300 mL 1 pièce
10000501 5500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10640072 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42302050
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Buerkle™ — Buerkle™ Plateaux d'instruments— idéal pour diverses utilisations dans les laboratoires, les hôpitaux, les pharmacies et l'industrie agroalimentaire.
  • Mélamine
  • Plateau blanc sans couvercle
  • Autoclavables
  • Couvercle disponible en tant qu’accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Dimensions (L x l x H) 210 x 110 x 35 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (métrique) 210 mm
Matériau Mélamine
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 110 mm
À utiliser avec Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles
Longueur (impériale) 8,26 in
Hauteur (impériale) 1,37 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 4,33 in
Autoclavable Non autoclavable