Description
- Mélamine
- Plateau blanc sans couvercle
- Autoclavables
- Couvercle disponible en tant qu’accessoire
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 160 x 35 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Longueur (métrique) | 290 mm |
| Matériau | Mélamine |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| À utiliser avec | Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles |
| Longueur (impériale) | 11,4 in |
| Show More |