Learn More
Kartell™ Pissettes intégrales
Code produit 11994359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11994359 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11994359 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0163400
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en polyéthylène translucide flexible. Les pissettes intégrales Kartell™ sont faciles à pincer et à saisir.
Fabriqué en polyéthylène translucide flexible. Kartell™ Les bouteilles de lavage intégrées sont faciles à presser et à saisir.
  • Tube moulé intégré 
  • La pointe de distribution, fournie avec un bouchon en PE, peut être redécoupée pour augmenter le débit
  • Le bouchon peut également être utilisé avec la série de flacons 15801 - 1631
  • Forme spéciale pour faciliter la préhension et la stabilité
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Comprend Bouchon et pointe de distribution
Matériau Polyéthylène
Nb par paquet 1/boîte
Filetage (métrique) GL 32
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 178 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon pulvérisateur