Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Description
Includes
- One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
- One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
- One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
- For verifying Number of Cells, Live Cells/mL, Dead Cells/mL, Cell Size
- Compatible with Countess cell counting chamber slides
- Dimensions: D x W x H: 20 x 27 x 19cm (7.8 x 10.6 x 7.4 in.)
Cell Counting, Viability and Cryopreservation
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (D x W x H) | 20 x 27 x 19cm |
| Voltage | 100-240 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Product Type | Automated Cell Counter, 101 boxes of slides |
| Includes | One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?