Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Code produit. 11548656
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
Code produit. 11548656
Marque: Platinum™, SYBR™ 11744100
Includes
SuperMix 2X avec SYBR Green I et colorants de référence ROX et 50 mM de MgCI2
Mélanges de réaction prêts à l’emploi pour une amplification en temps réel à haute spécificité de l’ADNc, de l’ADN génomique ou de l’ADN plasmide.
L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour offrir une amplification plus sensible. L’uracile-ADN glycosylase (UDG) empêche la contamination par transfert en association avec le dUTP (inclus) pour une meilleure spécificité. Le colorant de référence ROX est inclus dans le mélange pour assurer un confort maximal. Le colorant de référence ROX est prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI.
Le supermélange SuperMix-UDG pour qPCR Platinum™ SYBR™ Green associé au ROX offre un système sensible et économique pour la détection par PCR en temps réel avec le colorant SYBR™ Green I.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Méthode de détection SYBR
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, système 7300, système 7700, système rapide 7900HT, système 7900HT
Gamme de produits Platinum, SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 100 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 100 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Compatibilité ABI PRISM™ 7000, ABI PRISM™ 7700, ABI PRISM™ 7900HT, ABI PRISM™ 7900HT Fast, ABI 7300 Real-Time PCR System, ABI GeneAmp™ 5700
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc