Description
- Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
- L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible
- (au moins une fois par jour) à la même température que l’échantillon
- Température de mesure 0 à 50°C
Spécification
Spécification
| Description | Électrode sélective d’ions d’iodure |
| Plage de pH | 0 à 14 |