Learn More
Bochem™ Brosse en fil de fer
Code produit 10585411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) des poils:
30 mm
63 mm
80 mm
À utiliser avec (application):
Pour les flacons
Pour les tubes à essai
Pour tubes
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) des poils À utiliser avec (application) Conditionnement
10585411 260 mm 30 mm Pour les tubes à essai 1 pièce
10555221 1000 mm 30 mm Pour tubes 1 pièce
10020821 550 mm 80 mm Pour les flacons 1 pièce
10192741 480 mm 63 mm Pour les flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10585411 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12312
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En fil de fer zingué. La brosse en fil de fer Bochem™ peut être utilisée avec des flacons et des tubes à essai.
  • Fil de fer, zingué
  • Poils naturels
  • À utiliser avec les flacons et les tubes à essai
  • Pour le nettoyage des flacons et des bouteilles
Specifications
Type de produit Brosse
Diamètre (métrique) des poils 30 mm
À utiliser avec (application) Pour les tubes à essai
Longueur (métrique) 260 mm
Longueur (métrique) de la brosse 120 mm
Matériau Fil de fer
Quantité 1 de chaque