Learn More
Bochem™ Brosses en fil de fer
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
À utiliser avec (application):
Flacons
Tube à essai
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fil de fer, zingué
- Poils naturels
- Pour tubes à essai et flacons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse pour tubes à essai |
| À utiliser avec (application) | Tube à essai |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Longueur (métrique) de la brosse | 100 mm |
| Quantité | 1 de chaque |