Learn More
Bochem™ Brosses pour flacons en fil de fer
Code produit 10535991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10535991 420 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10535991 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12341
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec des poils naturels. Les brosses pour flacons en fil de fer BOCHEM™ rendent le nettoyage des flacons rapides et faciles.
  • Fil de fer, zingué
  • Poils naturels
Spécification
Longueur (métrique) 420 mm
Longueur (métrique) de la brosse 140 mm