Learn More
Micronova™ Sacs pour déchets dangereux
Code produit 30090458 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Capacité (métrique):
61 L
61 l
113,5 L
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
30090458 Jaune 61 l Stérile 50 pièces
13172360 Rouge 61 L Stérile 50 pièces
15591745 Jaune 113,5 L Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30090458 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BL224YEIRBB
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sacs de déchets dangereux en PEBD basse densité sont conçus pour contenir les déchets biomédicaux et dangereux dans des environnements aseptiques et contrôlés.
Micronova Les sacs de transport de matières dangereuses sont fabriqués en polyéthylène rouge ou jaune basse densité conforme aux normes FDA et peuvent être utilisés avec la série BLSSH. Micronova BinLiner Supports. Les sacs pour déchets à risque biologique sont conçus pour le confinement et l’élimination des déchets biomédicaux et les sacs pour déchets dangereux sont conçus pour la séparation et l’élimination des déchets dangereux
  • Sacs pour déchets dangereux en polyéthylène basse densité
  • Sacs rouges ou jaunes pour déchets à risque biologique et dangereux
  • Les sacs pour déchets à risque biologique sont clairement marqués d’un symbole de risque biologique imprimé en noir
  • Les sacs pour déchets dangereux sont étiquetés pour le tri des déchets aux États-Unis
  • Les chemises 32YE sont compatibles avec le BLSSH-1515 BinLiner Rester
  • Les modèles 24YE et 25RE fonctionnent avec le BLSSH-168. BinLiner Rester
  • Les petits sacs avec un fond en étoile sont parfaits pour les conteneurs ronds
  • Les grands sacs sont scellés à plat
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Les doublures irradiées aux rayons gamma sont parfaites pour les zones aseptiques
Spécification
Capacité (métrique) 61 l
Certifications/Conformité Certificat de conformité et certificat de traitement par irradiation ; ISO L'établissement certifié 9001 répond aux normes ASTM D170910-6 Niveau d'assurance de stérilité conforme AAMI Directives pour la stérilisation.
Description Cinq revêtements pliés par sachet double
Diamètre (métrique) externe 39 cm
Diamètre (impériale) externe 15,3 in
Capacité (impériale) 16 gal.
Couleur Jaune
Dimensions (L x l) 24 x 36 in
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 91 cm
Longueur (métrique) 61 cm
Quantité 50/Cs.
Forme STAR : Fond plissé résistant adapté aux contenants ronds.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Transport de déchets biomédicaux (non tranchants)
À utiliser avec (équipement) Série BLSSH BinStand ou un récipient similaire
Longueur (impériale) 24 in
Épaisseur 0.050 mm
Hauteur (impériale) 36 in
Matériau PEBD
Type de produit Sac à déchets biomédicaux
Température (métrique) 15 °C à 30 °C