Learn More
Micronova™ Ruban pour poignets MicroSeal™ irradié
Code produit 13107326 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,75 in
1 in
2 in
3 in
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
36 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
13107326 1 in 36 pièces
13147326 0,75 in 48 pièces
13157316 2 in 24 pièces
13147316 3 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13107326 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CSLB1WHIR
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban adhésif en polyéthylène irradié et conformable avec des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 in), conçu pour assurer une étanchéité entre le gant et le vêtement lors de l'habillage en salle blanche. Disponible en plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Micronova Irradié MicroSeal™ Le ruban Cuff Seal est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage, doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression, facile à décoller et de perforations à 7,6 cm (3 in). des intervalles permettant aux utilisateurs de nouer et de déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 in (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban en polyéthylène irradié conforme
  • Adhésif acrylique sensible à la pression
  • Joint efficace entre le gant et le vêtement
  • Perforations à 7,6 cm (3 in) intervalles
  • Disponible en largeurs de 0,5 à 3 in (1,27 à 7,62 cm)
  • Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban à faible densité et à faible dégazage
  • Enroulé sur un fil de 3 in. Noyau en plastique (7,6 cm) sans revêtement
  • Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
  • Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Niveau d'assurance de stérilité 10-6 par AAMI TIR33:2005; Certificat de conformité ; Certificat d’irradiation
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement Polymère
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Rouler
Matériau Polyéthylène
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Aseptique, habillage de sécurité, Rodac Scellage de plaques
Comprend 3 in Noyau en plastique
Quantité 36/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 8 in
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Plage de températures (impériale) 40 °F à 190 °F
Plage de températures (métrique) 4 °C à 88 °C
Dimensions (L x l) 16,5 m x 25,4 mm (18 yd x 1 in)
Longueur (impériale) 18 yd
Longueur (métrique) 16,5 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) du rouleau 25.4 mm