Learn More
Micronova™ Irradié Sharpie Marqueur à pointe fine
BIOPHARMA
Code produit 12837053 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Longueur (impériale):
6 in
7 in
Conditionnement:
Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte)
Conditionnés dans un emballage double, 12 par sachet (boîte)
Conditionnement:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (impériale) Conditionnement Conditionnement
12837053 Noir 6 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) 12 pièces
15387863 Noir 6 in Conditionnés dans un emballage double, 12 par sachet (boîte) 12 pièces
13177726 Noir 7 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) -
13157726 Bleu 6 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) 12 pièces
13197726 Bleu 7 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) 12 pièces
13167726 Rouge 6 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) 12 pièces
13107736 Rouge 7 in Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12837053 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PEN20IR
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Marqueur permanent irradié à pointe fine, à encre non toxique, résistante à la décoloration et à l'eau, à séchage rapide, pour une utilisation en environnements aseptiques. Modèles avec capuchon ou rétractables disponibles.
Encre résistante à la décoloration et à l’eau
Micronova Irradié Sharpie Le marqueur à pointe fine est le modèle de stylo original, le marqueur permanent standard de l'industrie. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour augmenter le nombre de futures utilisations.
  • Marqueur à pointe fine Sharpie
  • Marquage permanent sur la plupart des surfaces
  • Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
  • Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
  • Résistant à la décoloration et à l’eau
  • Avec capuchon ou rétractables, encres rouge, bleue ou noire disponibles
  • Irradié aux rayons gamma pour une asepsie ISO 5 et autres zones de production propres
Spécification
Matériau HDPE
Réglé Non
Couleur Noir
Couleur de couvercle Noir
Matériau du couvercle HDPE
Dimensions (L x l x H) 6 x 0,5 x 0,5 in (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1.27 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1.27 cm
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de traitement par irradiation ; Certificat de conformité
Diamètre (impériale) externe 0,5 in
Diamètre (métrique) externe 1.27 cm
Jetable Non
À utiliser avec (application) Fonctionne sur la plupart des surfaces, séchage rapide
Comprend Bouchon
Conditionnement Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte)
Type de produit Marqueur pour salle blanche
Quantité Conditionnement individuel, 4 par double sachet, 12 par troisième sachet (boîte)
Dimensions 8 x 8 x 8 in
Stérilité Stérile
Type de pointe Pointe fine de 1,0 mm