Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en vinyle irradié
BIOPHARMA
Code produit 12743376 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Transparente
Dimensions (L x l):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Conditionnement:
1 pièce
16 pièces
16 rouleaux
24 pièces
36 pièces
48 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
12743376 Blanc 36 yd x 0,75 in 48 pièces
15388690 Transparente 36 yd x 0,75 in 16 rouleaux
12833582 Bleu clair 36 yd x 1 in 36 pièces
17808359 Transparente 36 yd x 0,75 in 16 pièces
17103915 Blanc 36 yd x 0,5 in 1 pièce
12853542 Blanc 36 yd x 1 in 36 pièces
12883542 Blanc 36 yd x 2 in 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12743376 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR10034WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    954.61€ / 48 pièces
    Économisez 150.39€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le ruban adhésif en vinyle irradié pour salles blanches, avec adhésif en caoutchouc à pelage propre, est extrêmement conformable et idéal pour la préparation des milieux, le dosage, le codage couleur et l'emballage dans les applications de traitement critiques et aseptiques.
Le ruban de nettoyage en nettoyage irradié, avec du caoutchouc adhésif propre, est extrêmement conformable et optimal pour la préparation, la mise en lot, le codage par couleur et l’emballage dans les applications de traitement critiques et aseptiques.
Le ruban adhésif en vinyle irradié pour salles blanches est conçu pour limiter la quantité de particules et de micro-organismes dans les applications de traitement critiques et aseptiques. Ce ruban extrêmement pratique est idéal pour sceller les surfaces incurvées et irrégulières et l’adhésif en caoutchouc synthétique se décolle proprement des cartouches de substrats et de la plupart des surfaces de travail en salle blanche.
  • Ruban en vinyle irradié, ultra-traité, sensible à la pression
  • Faibles quantités de particules et de biocharges
  • Adhésif en caoutchouc synthétique, assurant un décollage propre de la plupart des surfaces
  • Extrêmement pratique pour fermer et étanchéifier des surfaces incurvées ou irrégulières
  • Idéal pour la mise en lots, le codage couleur, l’emballage, etc. dans les zones aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en transparent, blanc et bleu clair
  • Disponible en largeurs de 1/2, 3/4, 1 et 2 in (1,27, 1,9, 2,54 et 5,08 cm)
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée ISO 9001, certificat d'irradiation, certificat de conformité
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Ruban adhésif
Matériau Vinyle, Plastic (Plastique)
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Scellage, marquage et codage couleur des plaques en milieu aseptique.
Quantité 48/carton
Plage de températures (impériale) 59 °F à 77 °F
Plage de températures (métrique) 15 °C à 25 °C
Dimensions (L x l) 36 yd x 0,75 in
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm