Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompe, Puri-Flex™
Code produit 11729819
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,19 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
1,42 mm D.I. x 15,2 m (L)
2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11729819 0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
11719819 0,19 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
11739819 0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
11749819 0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
11759819 1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
11769819 1,42 mm D.I. x 15,2 m (L) 1 pièce
11789819 2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11729819 Fournisseur Ismatec™ Code fournisseur 9641812
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ismatec™ Les tubes d'extension pour pompes sont des tubes à longue durée de vie destinés aux applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
  • Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600), conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Diamètre (impériale) interne 0,001 in
    Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
    Matériau Puri-Flex
    Longueur totale (impériale) 50 pieds
    Longueur totale (métrique) 15,2 m
    À utiliser avec (application) Pompes Ismatec
    Taille de la tubulure 0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
    Couleur Translucide
    Type de produit Tuyau d'extension de pompe