Learn More
ISO 14154 Chlorophenol Mixture 370 200-1000 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313339
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30313339 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30313339 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000370ET
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 4901-51-3, 58-90-2, 15950-66-0, 933-78-8, 933-75-5, 576-24-9
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.