Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NL539/ALU-297x105-1 |
| Grade | M061 |
| Material | Aluminum |
| Quantity | 1 Ea. |
| Mounting Type | Surface Mount, Wall Mount |
| For Use With (Application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Height (English) | 4.13 in. |
| Height (Metric) | 105 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?