Learn More
Alla France™ Hydromètre selon norme ISO
Code produit 11793433
Change view
Click to view available options
Densité (métrique):
0,130 à 0,140 g/ml
0,900 à 0,100 g/ml
1000 à 1050 g/L
1000 à 1100 g/L
1100 à 1150 g/L
1100 à 1200 g/L
1200 à 1300 g/L
950 à 1000 g/L
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Densité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11793433 1000 à 1050 g/L 270 mm 1 pièce
11723423 1000 à 1100 g/L 250 mm 1 pièce
11733443 1100 à 1150 g/L 270 mm 1 pièce
11733423 1100 à 1200 g/L 250 mm 1 pièce
11743423 1200 à 1300 g/L 250 mm 1 pièce
11783433 950 à 1000 g/L 270 mm 1 pièce
11713423 0,900 à 0,100 g/ml 250 mm 1 pièce
11753423 0,130 à 0,140 g/ml 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11793433 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3500MC100/20/Mqp
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces densimètres pour de nombreuses applications. Les densimètres selon norme ISO Alla France™ disposent d’une référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
  • Densimètres (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
  • Usage général à 20°C
  • L’échelle du densimètre est conforme à toutes les normes de référence, la température d’étalonnage, la tension superficielle, le numéro individuel de l’instrument, le numéro de série et le logo ALLA FRANCE
  • Mesure sous le ménisque.
  • Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité.
  • Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage “UE” Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel “EO”
Étalonné en fonction des tensions superficielles suivantes :
  • de 0,600 à 1,000 g/ml= 16 à 35 mN/m (tension faible)
  • De 1,000 à 1,300 g/ml= 55 mN/m (tension moyenne)
  • De 1,300 à 2,000 g/ml= 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Hydromètre selon norme ISO
Longueur (métrique) 270 mm
Densité (métrique) 1000 à 1050 g/L
Plage de densité relative 1000 à 1050 g/L