Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général
Artikelnummer. 15355877 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité (métrique):
10 L
15 L (5L / 10L)
2 L
20 L
28 L
5 L
Modèle:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Pakningsstørrelse:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Modèle Pakningsstørrelse
15355877 2 L Isotemp GPD 02 1 pièce
15365877 2 L Isotemp GPD 2S 1 pièce
15375877 5 L Isotemp GPD 05 1 pièce
15385877 10 L Isotemp GPD 10 1 pièce
15315887 15 L (5L / 10L) Isotemp GPD 15D 1 pièce
15395877 20 L Isotemp GPD 20 1 pièce
15305887 28 L Isotemp GPD 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15355877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00€
    667.00€ / 1 pièces
    Économisez 241.00€
    26% de réduction
Se alle kampagner
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.
Parfaits pour les applications industrielles, pharmaceutiques cliniques ou biomédicales, les bains-marie de luxe à usage général Fisherbrand™ Isotemp™ offrent une technologie puissante dans un format compact. Disponibles dans une variété de tailles pour répondre à un large éventail d’exigences d’application, les bains-marie Isotemp sont conçus pour fournir une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement simple.
  • Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
  • Le contrôleur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue 
  • Nouvelles alarmes sonores
  • Enregistrez facilement les réglages fréquemment utilisés grâce aux préréglages de température
  • Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Conception à charnière améliorée pour une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Aide à éviter les surchauffes et l’endommagement du bain grâce à une protection contre les faibles niveaux de liquide
  • Compatible avec les microbilles thermiques (vendues séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Description Bain-marie 2L à usage général Deluxe
Capacité (métrique) 2 L
Certifications/Conformité UL, CE, FDA classe I
Gamme de températures Ambiante à 90°C
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 200 W
Comprend Couvercle à pignon en polycarbonate, plateau diffuseur
Matériau Acier revêtu de poudre époxy
Modèle Isotemp GPD 02
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température ±0,2°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 5,4 x 6,1 x 5,99 in (138 x 155 x 150 mm)
Dimensions (L x l x H) 230 x 199 x 233 mm (9,1 x 7,8 x 9,2 in)
Ampérage 1,5-1,8 / 0,7-0,9 (120V/230V)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.