Learn More
Fisherbrand™ Bac à glace isotherme
Code produit 11344085 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
9 l
Couleur:
Rouge
Vert
Dimensions (L x l x H):
26.7 × 19.55 × 11.4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11344085 9 l Rouge 52,1 x 29,2 x 16,3 cm 1 pièce
11324085 1 L Vert 26.7 × 19.55 × 11.4 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    122.38€ / 1 pièces
    Économisez 188.62€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une durabilité élevée et une excellente isolation. Les bacs à glace IsoThermal sont les récipients de refroidissement idéaux pour les utilisations à très basse température, notamment pour la glace, les coulis de glace et les granulés de CO2. Pratiques et faciles à utiliser, avec des couvercles qui se fixent solidement sous le seau. Disponibles en trois tailles à code couleur.
Conteneurs idéaux pour les environnements ultra-froids.
  • Le polyuréthane rigide monobloc offre une durabilité et une stabilité élevées lors du refroidissement des échantillons.
  • Excellentes propriétés d'isolation
  • Le couvercle hermétique limite l'évaporation et est doté d'un bouton encastré confortable.
  • Les contenants ne condenseront pas, ne fuiront pas et ne se casseront ni ne se déformeront dans des conditions d'utilisation normales.
  • Résiste à des températures de -80 °C à +95 °C.
Conception pratique et conviviale :
  • Les couvercles s'emboîtent facilement sous le seau grâce à leur système de fixation.
  • Les poignées moulées assurent une manipulation et un transport en toute sécurité.
  • Bec verseur précis pour une vidange facile.
  • Conception conique pour un empilage facile.
  • Code couleur (vert, bleu, rouge) pour une organisation et une identification faciles.
Spécification
Hauteur (métrique) 16,3 cm
Hauteur (impériale) 6,4 in
Longueur (métrique) 52,1 cm
Longueur (impériale) 2,1 in
Largeur (métrique) 29,2 cm
Largeur (impériale) 11,5 in
Dimensions (L x l x H) 52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Capacité (impériale) 2,4 gal.
À utiliser avec (équipement) Glace sèche, eau glacée, suspensions de glace et de sel, etc.
Matériau PUR
Type de produit Bac à glace
Couleur Rouge
Capacité (métrique) 9 l
Capacité Glace (9 L)
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Réfrigéré
Gamme de températures -80 °C à +95 °C