Learn More
Texwipe™ Tapis pour salles blanches
Code produit 11545315 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 46 in
Conditionnement:
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11545315 Bleu 18 x 46 in 8 pièces
11555315 Blanc 18 x 46 in 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11545315 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur AMA184681B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    217.17€ / 8 pièces
    Économisez 391.83€
    64% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un agent antimicrobien pour prévenir la prolifération bactérienne
  • Tapis adhésifs et cadres pour salles blanches et zones critiques
  • Fabrication en polyéthylène (tapis) et en polystyrène (cadres)
  • Capture et retient les particules des contaminants transportés par les pieds et les roues
  • Une feuille de polyéthylène amovible et revêtue d’adhésif emprisonne les particules et empêche le transfert
  • Onglets numérotés pour simplifier l’inventaire et le remplacement
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 46 in
À utiliser avec (application) Contrôle de la contamination
Quantité 30 feuilles/tapis
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.72 cm
Matériau Polyéthylène, polystyrène
Type Tapis de salle blanche
Largeur (impériale) 46 in
Largeur (métrique) 1.17 m