Learn More
Texwipe™ Nylon MicroSwabs™
Code produit 11591234 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
168,0 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11591234 168,0 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11591234 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX730*
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’écouvillon pour salle blanche en nylon de précision Texwipe est fabriqué à partir d’une pointe de 0,9 mm de diamètre constituée de filaments de nylon regroupés dans un tube serti sur une poignée en polypropylène à 100 %. Les filaments forment une mini b
  • Les filaments groupés récupèrent le solvant par action capillaire
  • Les filaments longs et fins atteignent les canaux étroits, les coins, les bords pour nettoyer les particules et éliminer l’excès de solvant
  • Poignée en polypropylène vierge à 100 %
  • La construction sertie élimine le risque de contamination par un adhésif
  • Lot codé individuellement pour la traçabilité et le contrôle de la qualité
  • Spécification
    Longueur (impériale) 6,614 po
    À utiliser avec (application) Nettoyage en douceur des contaminants tenaces et coincés ; application précise de solvants, d’adhésifs et de lubrifiants ; nettoyage des rainures, des traces, des fentes et autres petits espaces ; élimination de l’excès de solvant dans les espaces confinés ; manipulation de fils
    Type de produit Écouvillon
    Longueur (impériale) de la tête 0,610 po
    Longueur (métrique) 168,0 mm
    Longueur (impériale) de la poignée 6,004 po
    Longueur (métrique) de la poignée 152,5 mm
    Longueur (métrique) de la tête 15,5 mm
    Largeur (impériale) de la tête 0,031 po
    Largeur (métrique) de la tête 0,8 mm
    Conditionnement 50 écouvillons/boîte ; 10 boîtes/caisse ; 500 écouvillons au total/caisse
    Matériau de la poignée Polypropylène
    Type de pointe Fibres de nylon en faisceau
    Matériau de la pointe Nylon