Description
- This offers the flexibility of processing SPE devices of different heights, diameters, or formats during the same experiment
- It includes a borosilicate glass vacuum chamber, a white coloured polyamide lid including 12 Luer PTFE connectors, plugs (12×) for lid, a PE gasket, 12 Luer PP stopcocks and a PTFE sample collection rack set
- Delivery information: Supplied with height adjustable shelves, a vacuum gauge/PTFE controller assembly, and an instruction manual
Specifications
Tekniske data
| Column Capacity (Metric) | 12 samples |
| Type | SPE-12G Column Processor |
| Material | PTFE |
| Quantity | 1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?