Learn More
GPE Scientific™ Vanne RMN J Young avec tube fixé
Code produit 15874874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Valve RMN avec tube, 200 MHz
Valve RMN avec tube, 500 MHz
Longueur (impériale):
7 po
8 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (impériale) Conditionnement
15874874 Valve RMN avec tube, 500 MHz 7 po 1 pièce
15854874 Valve RMN avec tube, 200 MHz 7 po 1 pièce
15864874 Valve RMN avec tube, 200 MHz 8 po 1 pièce
15884874 Valve RMN avec tube, 500 MHz 8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15874874 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur S5500JY7YELLOW
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GPE Scientific™ La vanne RMN J Young avec tube fixé vous permet de manipuler votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
  • Manipulez votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
  • Le joint torique recouvert de téflon élimine les incompatibilités des matériaux.
  • L’ensemble en téflon entièrement sans graisse signifie que le tube est facile à utiliser et à démonter pour le nettoyage.
  • Comprend un joint femelle pour une fixation rapide sur votre rack à vide.
  • Piston jaune
  • Pression négative / vide élevé.
  • Fuite testée à 10-9 mbar litres/s.
  • Pression positive interne 5 bar, 72 psi
Spécification
Type Valve RMN avec tube, 500 MHz
Comprend Vanne RMN de 5 mm
Longueur (impériale) 7 po