Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket
Código de producto. 15874794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Tamaño de la unidad
15874794 1000 mL Each
15884794 25 mL Each
15804804 50 mL Each
15864794 100 mL Each
15894794 250 mL Each
15814804 500 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15874794 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor JCS/1000
Expédition estimée: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and B14 socket
Especificaciones
Capacity (Metric) 1000 mL
For Use With (Equipment) Vacuum manifolds and Schlenk lines
Includes Fine thread tap and B14 socket
Product Type Sample Flask
Socket Joint Size: 14
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.