Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames
Code produit 11937984 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
40
78
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
11937984 40 1 pièce
11947984 78 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11937984
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès sur les surfaces planes. Fisherbrand™ Le support de lames est réalisé en PEHD résistant aux produits chimiques.
Support en HDPE résistant aux produits chimiques
  • Le récipient pratique à utiliser contient à la fois des lames de 3 x 1 po ou de 75 x 25 mm pendant l’élimination et le nettoyage
  • Le support en HDPE résistant aux produits chimiques, léger et robuste offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès de surfaces planes
  • 10° l’angle des fentes permet une vision claire de la diapositive souhaitée
  • Les bords biseautés facilitent l’accès aux lames
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 40
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Natural
Dimensions (L x l x H) 298 x 106 x 31 mm
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Matériau HDPE