Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre UV/Visible 6305
Code produit 11400539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11400539 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11400539 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 9996868
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6346.86€
    5484.43€ / 1 pièces
    Économisez 862.43€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient aux applications exigeant des mesures dans la plage UV / visible. Bibby Scientific, Le spectrophotomètre UV/Visible Jenway™ 6305 comprend un affichage multiparamètres, une capacité complète d’interfaçage et des accessoires polyvalents d’éc
Convient aux applications exigeant des mesures dans la plage UV / visible.
  • Fonctionnement simple
  • Affichages multiparamètres
  • Capacité d’interfaçage complète (y compris sur PC)
  • Accessoires d’échantillonnage polyvalents
  • Garantie de trois ans
  • Fourni avec câble secteur, trousse de 100 cuves jetables, support de cellules 10 x 10 mm, câble d’interface, logiciel d’application PC sur CD-ROM (nécessite un enregistrement en ligne gratuit) et instructions d’utilisation.
Spécification
Concentration –300 à 1999
Profondeur (métrique) 272 mm
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 8 nm, 6 nm sur la plage UV
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Tension 115/230 V
Wavelength Range 198 à 1000 nm
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 160 mm
Bruit < 0,001 A à 0 A à 400 nm
Résolution 0,1 %T, 0,001 A
Lumière parasite < 0,5 %T à 220 et 340 nm
Puissance < 50  W
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 6 kg
Largeur (métrique) 365 mm
Fréquence 50/60 Hz