Learn More
Azpack™ PEHD, Jerrican
Code produit 15311196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15311196 25 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15311196 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 15311196
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau du bouchon : EPE
  • Col étroit
  • Poignée pincée
  • Se vide complètement
  • Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Conforme à la directive 94/62/CEE (Métaux lourds)
  • Comprend un bouchon à vis inviolable avec joint d’étanchéité en mousse d’EPE
*Il incombe aux remplisseurs de vérifier la compatibilité chimique et physique entre le contenant et le produit rempli.
Spécification
Capacité (impériale) 6,6 gal
Capacité (métrique) 25 l
Certifications/Conformité Marquage UN 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201
Couleur de bouchon Noir
Joint de fermeture joint en mousse EPE
Matériau du bouchon EPE
Taille du bouchon DIN 61
Type de bouchon Bouchon à vis à cliquet inviolable
Diamètre (métrique) intérieur de col 48,5 mm
Dimensions (L x l x H) 296 x 260 x 468 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 468 mm
Longueur (métrique) 296 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican
Largeur (métrique) 260 mm