Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité pour produits inflammables Sure-Grip™ EX
When using a Sure-Grip EX Flammable Safety Cabinets, these two-door and bifold door cabinets protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by allowing storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, sturdy 18-gauge steel structures.
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA |
|---|---|
| Type de produit | Can storage cabinet |
| À utiliser avec (application) | Flammable liquid storage and protection |
| Matériau | Steel (CR) |
| Revêtement de surface | Epoxy, Polyester |
Description
Armoire pour liquides inflammables• Conforme aux prescriptions OSHA et NFPA
• Fermeture de porte manuelle ou auto-surveillée
• Gain de place
• Etagères fixes
• Armoire à fermeture automatique
• Inclus avec 2 étagères en acier galvanisé rainuré
Certifications
FM approved.
Compliance
Meet NFPA Code 30 and comply with OSHA regulations.
Garantie
10 years
Spécification
| FM, NFPA, OSHA | |
| Flammable liquid storage and protection | |
| Epoxy, Polyester |
| Can storage cabinet | |
| Steel (CR) |