Learn More
Justrite™ Bidon d’élimination pour bassin de déversement
Code produit 11909385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
11909385 5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11909385 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 84003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.32€
    86.03€ / 1 pièces
    Économisez 101.29€
    54% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capturez toute fuite involontaire. Le bidon d’élimination pour bassin de déversement peut contenir des récipients avec un diamètre pouvant atteindre 30,5 cm (12 po).
Convient aux bidons d’élimination avec un diamètre de 30,5 cm (12 po). Recommandé pour contenir jusqu’à 18,9 L (5 gal).
  • Étanche
  • Translucide
  • Durable
  • Polyéthylène
Spécification
Certifications/Conformité EPA
Couleur Translucide
Capacité (impériale) 5 gal.
Capacité (métrique) 18,9 L
Matériau Polyéthylène
Type Bassin de déversement
À utiliser avec (application) Collecte des déversements accidentels lors du remplissage du bidon de collecte de déchets de sécurité
Forme Carré
Longueur (impériale) 14,875 in
Longueur (métrique) 37,9 cm
Largeur (impériale) 14,875 in
Largeur (métrique) 37,9 cm
Hauteur (impériale) 7,625 in
Hauteur (métrique) 19,4 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.