Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité pour produits inflammables Sure-Grip™ EX
Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet protects workers, reduces fire risks, and improves worker productivity by allowing the storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, 18-gauge steel safety cabinets.
1232.35€
Spécification
| Couleur | Yellow |
|---|---|
| Type de produit | Can storage cabinet |
| À utiliser avec (application) | Flammable liquid storage and protection |
| Comprend | U-Loc™ padlockable handle, Haz-Alert™ reflective trilingual warning labels, sturdy SpillSlope™ shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching system and welded construction, dual vents with |
| Matériau | Steel (CR) |
| Code produit | Marque | Capacité de charge | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité de charge | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
|
11945346
|
Justrite™
8930201 |
30 gal. | 14.56 x 39.5 x 39.62 in. (37 x 100.3 x 100.6 cm) | Self-close | 176 kg |
1718.96€ 1232.35€ / 1 pièces Économisez 486.61€ 28% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Sure-Grip™ EX Flammable Safety Cabinet protects workers, reduces fire risks, and improves worker productivity by allowing the storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant, 18-gauge steel safety cabinets.
Armoire pour liquides inflammables• Conforme aux prescriptions OSHA et NFPA
• Fermeture de porte manuelle ou auto-surveillée
• Gain de place
• Etagères fixes
• Armoire à fermeture automatique
• Inclus avec 2 étagères en acier galvanisé rainuré
Certifications
FM approved except 19-120-2336.
Compliance
Meet NFPA Code 30 and OSHA regulations; models with self-close doors also comply with the Uniform Fire Code.
Garantie
10-Year
Spécification
| Yellow | |
| Flammable liquid storage and protection | |
| Steel (CR) | |
| Epoxy, Polyester |
| Can storage cabinet | |
| U-Loc™ padlockable handle, Haz-Alert™ reflective trilingual warning labels, sturdy SpillSlope™ shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching system and welded construction, dual vents with | |
| 2 |