Learn More
Kapton Ruban polyamide
Product Code. 13035696 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
3,81 cm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Unit Size
13035696 25,4 mm 1 pièce
15298106 3,81 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13035696 Supplier Kapton Supplier No. 0827782
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le ruban polyamide est un ruban résistant aux produits chimiques, fabriqué avec un adhésif silicone haute température.
  • Offre une résistance élevée à la chaleur et à la traction, une bonne résistance aux solvants et une excellente rigidité diélectrique.
  • La plage de température est de -100 °à 500 F (-73 à 260 °C).
  • Conforme à la norme UL-510 pour les spécifications ignifuges.
Specifications
Certifications/Conformité UL-510
Type d’adhésif Silicone
Matériau PI
Type de produit Ruban adhésif
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -100 °F à 500 °F
Plage de températures (métrique) -73 °C à 260 °C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.0635 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm