Learn More
KD Scientific Pompe seringue programmable d’injection/de prélèvement à seringue simple Legato 110
Code produit 11985596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,28 pL/min à 88,28 mL/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11985596 1,28 pL/min à 88,28 mL/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11985596 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788110
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe polyvalente offre une facilité d’utilisation inégalée grâce à son interface simple à écran tactile
Perfusion / prélèvement à seringue simple avec option de programme pour deux programmes. 50 étapes chacun. Peut accueillir des seringues de 0,5 μl à 60 ml. Débits définissables par l’utilisateur avec des valeurs de volume ou de temps cibles sélectionnables pour contrôler le volume total de perfusion. 
  • Pompe à perfusion / pompe de prélèvement
  • Contient une seringue de 0,5 μl à 60 ml
  • Écran tactile couleur haute résolution
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu’à 30 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS485 intégrée
  • port USB
  • Interface E/S et TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
  • Programmable
Spécifications
  • Précision : ± 0,5 %
  • Reproductibilité : ± 0,05%
  • Seringues (min / max) : 0,5 μL à 60 ml
  • Débit, minimum (seringue de 0,5 μl) : 1,28 pl/min.
  • Débit, maximum (seringue de 10 ml) : 25,99°ml/min.
  • Débit, maximum (seringue de 60 ml) : 88,28°ml/min.
  • Affichage : Affichage couleur TFT WQVGA 4,3 avec pavé tactile
  • Mémoire non volatile : Stocke tous les paramètres
  • Température de fonctionnement : 4°C à 40°C (40°F à 104°F)
  • Température de stockage : -10°C à 70°C (14°F à 158°F)
  • Humidité : HR 20 % à 80 % sans condensation
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Puissance : 100-240 VCA : 50/60 Hz, 50 W, fusible 0,5 A
  • Dimensions : 9 x 7,5 x 5 po. (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Poids : 2,66kg (5,9 lb)
Certifications
CE, UL, CSA, système CB, EU RoHS
Remarque : L’utilisation des pompes à seringue KD Scientific est exclusivement réservée aux laboratoires. Elles n’ont pas été approuvées par la FDA pour un usage clinique chez l’homme.
Spécification
Tension 100/240 V
Débit 1,28 pL/min à 88,28 mL/min.
Capacité (métrique) 0.5 μl à 60 ml
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, système CB, EU RoHS
Connecteurs RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - connecteur D-sub à 15 broches
Contrôleur Microprocesseur avec micropas de 0,062
Force linéaire (métrique) 13,6 kg
Force linéaire (impériale) 30 lb
Matériau Métal
Reproductibilité ± 0,05%
Poids (impériale) 5,9 lb
Poids (métrique) 2,66 kg
Alimentation électrique 100/240V 50/60 Hz
Type d’affichage TFT
Justesse du débit ±0.5 %
Nombre de canaux 1
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 5 po
Hauteur totale (métrique) 15 cm
Longueur totale (impériale) 9 po
Longueur totale (métrique) 22,6 cm
Largeur totale (impériale) 7,5 po
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4°C
Type de produit Pompe de retrait d’injection
Conditions de stockage -10°C à +70°C