Learn More
KD Scientific Pompes à seringue Legato : Racks
Code produit 11985586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Grande seringue multi-rack
Petite seringue multi-rack
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11985586 Grande seringue multi-rack 1 pièce
11995586 Petite seringue multi-rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985586 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.62€
    920.80€ / 1 pièces
    Économisez 171.82€
    15% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les pompes à seringue Legato
  • Peut accueillir jusqu'à dix personnes de 0,5 μseringues de 1 à 20 mL ou six seringues en plastique ou en verre de 30 à 60 mL
Certifications
Marquage CE, homologué UL, CSA, WEE, système CB, directive européenne RoHS
Spécification
Tension 0/1 V
Capacité (métrique) 0,5 μl à 140 ml
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS
Type Grande seringue multi-rack
Applications Pompe à seringue Legato
Justesse du débit ± 0,35%