Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™, pour joints coniques, en POM
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Pour joints coniques
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
- Sécurité accrue dans le laboratoire puisque la surface en verre n’est pas rayée
- Marquage des tailles individuelles pour une meilleure différenciation
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 |
| Matériau | POM |
| À utiliser avec (équipement) | Fixez les joints en verre contre verre |
| À utiliser avec (application) | Joints en verre contre verre sécurisés |
| Dimensions | NS 14 |
| Couleur | Jaune |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.