Learn More
Ketotifen fumarate, 99%, Thermo Scientific™
60.00€ - 157.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 34580-14-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C23H23NO5S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 425.499 |
| Numéro MDL | MFCD00079394 |
| Clé InChI | YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N |
| Synonyme | ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro |
| CID PubChem | 5282408 |
| Nom IUPAC | (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
| SMILES | CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15485889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.MD |
250mg |
60.00€
250mg |
Expédition estimée: 07-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
15475889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.03 |
1g |
157.00€
1g |
Expédition estimée: 25-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (10 mg/ml), DMSO (100 mM), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Identifiants chimiques
| 34580-14-8 | |
| 425.499 | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| 5282408 | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| C23H23NO5S | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
Spécification
| Ketotifen fumarate | |
| C23H23NO5S | |
| 14,5307 | |
| Soluble in water (10mg/ml),DMSO (100 mM),and methanol. | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O | |
| 425.499 | |
| 425.5 |
| 34580-14-8 | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one | |
| 5282408 | |
| 99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 252-100-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DE8260000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures