Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Code produit 11808452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
16mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100mm
125mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 ml
12 mL
16 ml
20 ml
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
288 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre du filetage Conditionnement
11808452 16 mm 100 mm 12 mL 15-415 288 pièces
11898442 13 mm 100mm 8 ml 13-415 288 pièces
11818452 16mm 125mm 16 ml 15-415 288 pièces
11828452 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 288 pièces
11838452 20 mm 150 mm 30 mL 18-415 192 pièces
11858452 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 192 pièces
11848452 25 mm 200 mm 70 mL 24-410 144 pièces
11800084 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11808452 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 45066A16100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.61€
    534.02€ / 288 pièces
    Économisez 78.59€
    12% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
  • Pastille de marquage blanche
  • Bouchon phénolique noir
Spezifikation
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe B
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement PTFE, caoutchouc
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai réutilisable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.